Learn More
RETSCH O-ring
Codice prodotto. 10506232 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
100 mm
200 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte esterna unitSize
10506232 100 mm Pezzo
10009672 305 mm Pezzo
10581153 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10506232 Fornitore RETSCH N. del fornitore 05.114.0045
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Collocati nella cavità del setaccio per analisi per offrire la massima stabilità e una tenuta ottimale quando utilizzati in setacci impilati. Questi o-ring per setacci per analisi sono disponibili in varie misure, in base al diametro del setaccio.
  • Massima stabilità e tenuta ottimale quando utilizzato in setacci impilati
  • Disponibile in diversi formati, in base al diametro del setaccio per analisi
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type O-Ring
Diametro (sistema metrico) parte esterna 100 mm