Learn More
O,S-Diethyl Methylphosphonothioate, TRC
Codice prodotto. 30378193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378193 250 mg -
30372658 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30378193 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD444460250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2511-10-6
Formula molecolare C5 H13 O2 P S
Molecular Weight (g/mol) 168.19
IUPAC Name 1-[ethylsulfanyl(methyl)phosphoryl]oxyethane
SMILES CCOP(=O)(C)SCC
Specifica
Materiale o nome chimico O,S-Diethyl Methylphosphonothioate
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H13O2PS/c1-4-7-8(3,6)9-5-2/h4-5H2,1-3H3
Peso formulazione 168.0374