Learn More
O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamine, TRC
Codice prodotto. 30347153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347153 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB8200301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamine
CAS 103587-51-5
Formula molecolare C16 H21 N O Si
Quantità 1 g
Sinonimo O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]hydroxylamine, (t-Butyldiphenylsilyloxy)amine, O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]-hydroxylamine, O-DPTBS hydroxylamine
InChI Formula InChI=1S/C16H21NOSi/c1-16(2,3)19(18-17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,17H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)[Si](ON)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name O-[tert-butyl(diphenyl)silyl]hydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 271.43
Peso formulazione 271.139