Learn More
o-Terphenyl 10000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | o-Terphenyl |
| CAS | 84-15-1 |
| Nomi componenti o analita | o-Terphenyl |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H14 |
| Concentrazione | 10000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 1,1':2',1''-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809 |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3 |
| Vedi altri risultati |