Specifica
| Materiale o nome chimico | O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride |
| Punto di fusione | 155.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5 to 101.5% (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3)3CONH2·HCl |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 125.6 |
| Percent Purity | 99% |