Specifications
| Materiale o nome chimico | O-tert-Butyl-L-serine |
| Punto di fusione | 225.2°C to 228.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H15NO3 |
| Quantità | 1 g |
| Rotazione specifica | − 15.50 |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.2 |
| Show More |