Learn More
o-tert-Butyl-p-cresol, TRC
Codice prodotto. 30335641
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335641 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335641 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6909251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-tert-Butyl-4-methylphenol
CAS 2409-55-4
Formula molecolare C11 H16 O
Quantità 1 g
Sinonimo 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-tert-Butyl-4-cresol, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 4-Methyl-2-(1,1-dimethylethyl)phenol
InChI Formula InChI=1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
SMILES Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC Name 2-tert-butyl-4-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 164.24
Peso formulazione 164.1201