Learn More
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine, TRC
Codice prodotto. 30449110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449110 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8895651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
Formula molecolare C5H11NO2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NOC1CCCCO1
IUPAC Name O-(oxan-2-yl)hydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Peso formulazione 117.079