Learn More
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine, TRC
Codice prodotto. 30449756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449756 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449756 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT889565500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
Formula molecolare C5H11NO2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NOC1CCCCO1
IUPAC Name O-(oxan-2-yl)hydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Peso formulazione 117.079