Learn More
O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, 96%
Codice prodotto. 11955661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955661 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11955661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437850010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 6723-30-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 32.7°C to 37.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H11NO2
Numero MDL MFCD01321374
Quantità 1 g
Sinonimo o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl-hydroxylamine, o-oxan-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl hydroxylamine, 2-aminooxy tetrahydro-2h-pyran, o-tetrahydro-pyran-2-yl-hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-ylhydroxylamine, o-tertrahydroxy-pyran-2-yl-hydroxylamine, hydroxylamine, o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, h2nothp
InChI Key NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NOC1CCCCO1
IUPAC Name O-(oxan-2-yl)hydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 117.15
PubChem CID 5142091
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 96%
Forma fisica Low Melting Solid