Learn More
o-Thiocresol, 98%
Codice prodotto. 11470627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11470627 5 g 5g
11480627 25 g 25g
11498700 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22460.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124.20 g/mol
o-Thiocresol is used as a thiol for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
o-Thiocresol is used as a thiol for proteomics research.
Solubility
Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-06-4
Formula molecolare C7H8S
Molecular Weight (g/mol) 124.20
Numero MDL MFCD00004838
InChI Key LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
PubChem CID 8712
IUPAC Name 2-methylbenzenethiol
SMILES CC1=CC=CC=C1S
Specifica
Materiale o nome chimico o-Thiocresol
Punto di fusione 10°C to 12°C
Densità 1.054
Punti di ebollizione 195°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Indice di rifrazione 1.58
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 774068
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,9325
Informazioni di solubilità Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 124.21
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Thiocresol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Thiocresol