Learn More
o-Tolidine, 98%
Codice prodotto. 11473428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473428 25 g 25g
11483428 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473428 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17837.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
O-Tolidine is widely used in dye production. It is particularly used in textile, leather and paper industries. It can be used as an indicator in analytical, clinical and forensic chemistry. It is utilized for the determination of gold and chlorine level in swimming pool water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-Tolidine is widely used in dye production. It is particularly used in textile, leather and paper industries. It can be used as an indicator in analytical, clinical and forensic chemistry. It is utilized for the determination of gold and chlorine level in swimming pool water.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light and air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-93-7
Formula molecolare C14H16N2
Molecular Weight (g/mol) 212.296
Numero MDL MFCD00014773
InChI Key NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
IUPAC Name 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolidine
Punto di fusione 128°C to 132°C
Punti di ebollizione 300°C to 301°C
Punto d'infiammabilità 244°C (471°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,9514
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 212.3
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Tolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..