Learn More
o-Tolidine, 98%
Beskrivelse
O-Tolidine is widely used in dye production. It is particularly used in textile, leather and paper industries. It can be used as an indicator in analytical, clinical and forensic chemistry. It is utilized for the determination of gold and chlorine level in swimming pool water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
O-Tolidine is widely used in dye production. It is particularly used in textile, leather and paper industries. It can be used as an indicator in analytical, clinical and forensic chemistry. It is utilized for the determination of gold and chlorine level in swimming pool water.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light and air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | o-Tolidine |
| Punto di fusione | 128°C to 132°C |
| Punti di ebollizione | 300°C to 301°C |
| Punto d'infiammabilità | 244°C (471°F) |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Indice di Merck | 14,9514 |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
| Peso formulazione | 212.3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- o-Tolidine
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H350-Può provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..