Learn More
o-Tolidine dihydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10581524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10581524 25 g Glass Bottle 25g
10299600 100 g Glass Bottle 100g
10015660 500 g Glass Bottle 500g
11935271 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10581524 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421130250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 612-82-8 | C14H16N2·2HCl | 285.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 612-82-8
Formula molecolare C14H16N2·2HCl
Molecular Weight (g/mol) 285.2
InChI Key LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC Name 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline;dihydrochloride
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolidine dihydrochloride
Punto di fusione 130.0°C
Colore Beige to Beige-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,9675
Peso formulazione 285.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Tolidine dihydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethylbenzidine dihydrochloride