Learn More
O-Tolidine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30455649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455649 500 mg 500mg
30449161 2.5 g 2.50g
30454483 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455649 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT733885500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 612-82-8
Formula molecolare C14H16N2 . 2HCl
Molecular Weight (g/mol) 285.2
IUPAC Name 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(C)c2
Specifica
Materiale o nome chimico O-Tolidine Dihydrochloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Peso formulazione 284.0847