Learn More
O-Tolidine Solution, Ellms Hauser, Chem Lab™
Codice prodotto. 11959192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11959192 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11959192 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.0501.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    50.00€ / 1L
    Risparmia 49.00€
    49% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Specifica
CAS 119-93-7
Formula molecolare C14H16N2
Quantità 1 L
Sinonimo o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine, 3,3'-tolidine
InChI Key NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 212.30
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ellm's Hauser reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Cancerogenicità Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Tolidine, Hydrochloric acid