Learn More
o-Tolidine solution, for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15607400 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15607400 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15607400 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 89584500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolidine solution
Nota nome for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
CAS 119-93-7, 7732-18-5, 7647-01-0
Formula molecolare C14H16N2
Formula lineare C14H16N2
Numero MDL MFCD00014773
Numero UN UN1789
Beilstein 2210640
Densità 1.015 g/cm3
Sinonimo o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
InChI Key NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)C1=CC=C(N)C(C)=C1
IUPAC Name 3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Molecular Weight (g/mol) 212.30
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
Peso formulazione 212.29
Grado Spectrophotometry
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 mL