Learn More
o-Toluenesulfonamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Toluene-2-sulfonamide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10) |
| Peso formulazione | 171.0354 |
| Percent Purity | >95% |