Learn More
o-Toluic acid, 98+%
Codice prodotto. 10563111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10563111 5 g Glass Bottle 5g
10224810 100 g Plastic bottle 100g
10336880 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10563111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139040050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-90-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-90-1
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00002477
InChI Key ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-toluic acid, o-toluylic acid, orthotoluic acid, 2-toluic acid, toluic acid, benzoic acid, 2-methyl, o-methylbenzoic acid, 2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, methyl, o-toluate
PubChem CID 8373
ChEBI CHEBI:36632
IUPAC Name 2-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Toluic acid
Nota nome 98+%
Punto di fusione 103°C to 105°C
Colore White to Yellow
Densità 1.06
Punti di ebollizione 258°C to 259°C
Punto d'infiammabilità 148°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H4CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 09, 462
Indice di Merck 14, 9535
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Needle-like Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Toluic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.