Learn More
o-Toluic acid, 98+%
Descrizione
o-Toluic acid is used for producing of fluorescent whitening agent ER33%, bensulfuronmethyl,o-tolunitrile,o-cyano-benzaldehyde and 3,5-dinitro-o-toluylamide etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
o-Toluic acid is used for producing of fluorescent whitening agent ER33%, bensulfuronmethyl,o-tolunitrile,o-cyano-benzaldehyde and 3,5-dinitro-o-toluylamide etc.
Solubility
Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | o-Toluic acid |
| Punto di fusione | 103°C to 106°C |
| Densità | 1.06 |
| Punti di ebollizione | 258°C to 259°C |
| Punto d'infiammabilità | 148°C (298°F) |
| Odore | Aromatic |
| Quantità | 250 g |
| Beilstein | 1072103 |
| Indice di Merck | 14,9535 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- o-Toluic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: o-Toluic acid