Learn More
o-Toluic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | o-Toluic acid |
| CAS | 118-90-1 |
| Formula molecolare | C8 H8 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzoic acid (ACI), o-Toluic acid (8CI), NSC 2193, o-Methylbenzoic acid, o-Toluylic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-methylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
| Peso formulazione | 136.0524 |