Learn More
o-Toluidine, 99%
Codice prodotto. 10245140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245140 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10697102 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15129193 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10245140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139085000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-53-4 | C7H9N | 107.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-53-4
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.15
Numero MDL MFCD00007730
InChI Key RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
IUPAC Name 2-methylaniline
SMILES CC1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Toluidine
Nota nome 99%
Punto di fusione -23.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 199.0°C to 200.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5710 to 1.5730
Quantità 500 mL
Beilstein 12,772
Indice di Merck 15,9696
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: solible in diluted acids,soluble in alcohol and ether,miscible with ethanol
Peso formulazione 107.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Toluidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.