Learn More
o-Toluidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11420154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11420154 5000 g 5000g
11410154 250 g 250g
11400154 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11420154 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13602.0I
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
o-Toluidine is used in the production of dyes, as a presumptive test for blood in forensic science. And it is also used in determination of glucose in biological materials, as a precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
o-Toluidine is used in the production of dyes, as a presumptive test for blood in forensic science. And it is also used in determination of glucose in biological materials, as a precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material.
Solubility
Soluble in water(15g/L).
Notes
Air & Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-53-4
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.156
Numero MDL MFCD00007730
InChI Key RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
IUPAC Name 2-methylaniline
SMILES CC1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Toluidine
Punto di fusione -24°C
Densità 1.004
Punti di ebollizione 199°C to 200°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.572
Quantità 5000 g
Numero UN UN1708
Beilstein 741981
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,9536
Informazioni di solubilità Soluble in water(15g/L).
Peso formulazione 107.16
Percent Purity 99%