Learn More
o-Tolunitrile, 98%
Codice prodotto. 10377850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10377850 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10143440 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10771915 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10377850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152860250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 529-19-1 | C8H7N | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529-19-1
Formula molecolare C8H7N
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00001792
InChI Key NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-tolunitrile, 2-cyanotoluene, o-toluonitrile, benzonitrile, 2-methyl, o-cyanotoluene, o-tolylnitrile, o-toluic nitrile, 2-methylbenzenecarbonitrile, o-methylbenzonitrile, 2-tolunitrile
PubChem CID 10721
IUPAC Name 2-methylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolunitrile
Nota nome 98%
Punto di fusione -13.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 205.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CN
Indice di rifrazione 1.5269 to 1.5289
Quantità 25 mL
Beilstein 09, 466
Indice di Merck 15, 9697
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 1.7 mm2/s (23°C)
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Tolunitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.