Learn More
o-Toluoyl chloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11429682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429682 100 g 100g
11439682 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11429682 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10775.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 933-88-0 | Molecular Formula: C8H7ClO | Molecular Weight: 154.59 g/mol
o-Toluoyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
o-Toluoyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store under dry inert gas. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with bases, active metals, alcohols,amines and oxidizing agents. It is sensitive to moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 933-88-0
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Numero MDL MFCD00000668
InChI Key GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride
PubChem CID 70276
IUPAC Name 2-methylbenzoyl chloride
SMILES CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Toluoyl chloride
Densità 1.187
Punti di ebollizione 212°C to 214°C
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.5549
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 507933
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 154.6
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Toluoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluoyl chloride