Specifica
| Materiale o nome chimico | o-Toluoyl chloride |
| Nota nome | 99% |
| Colore | Pink to Yellow |
| Densità | 1.1800g/mL |
| Punti di ebollizione | 88°C to 90°C (12.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 76°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3C6H4COCl |
| Vedi altri risultati |