Learn More
O-Toluoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30452627
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 30452627
Marca: Toronto Research Chemicals TRCT53625050G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-Toluoyl Chloride
CAS 933-88-0
Formula molecolare C8H7ClO
Quantità 50 g
Sinonimo 2-Methylbenzoic Acid Chloride, 2-Methylbenzoyl Chloride, 2-Toluoyl Chloride, o-Methylbenzoyl Chloride, o-Toluic Acid Chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC Name 2-methylbenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Peso formulazione 154.0185