Learn More
O-Toluoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30450380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 g
Dimensione della confezione:
150g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450380 150 g 150g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450380 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT536250150G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-Toluoyl Chloride
CAS 933-88-0
Formula molecolare C8H7ClO
Quantità 150 g
Sinonimo 2-Methylbenzoic Acid Chloride, 2-Methylbenzoyl Chloride, 2-Toluoyl Chloride, o-Methylbenzoyl Chloride, o-Toluic Acid Chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC Name 2-methylbenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Peso formulazione 154.0185