Learn More
o-Tolyl Cyanide, TRC
Codice prodotto. 30455413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455413 1 g 1g
30453973 50 g 50g
30455309 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455413 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT5366051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529-19-1
Formula molecolare C8 H7 N
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Sinonimo Benzonitrile, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzonitrile (ACI), o-Tolunitrile (8CI), 1-Cyano-2-methylbenzene, 2-Cyanotoluene, 2-Methylbenzenecarbonitrile, 2-Tolunitrile, 2-Tolyl cyanide, NSC 66549, o-Cyanotoluene, o-Methylbenzonitrile, o-Toluenecarbonitrile, o-Tolyl cyanide
IUPAC Name 2-methylbenzonitrile
SMILES Cc1ccccc1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolyl Cyanide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
Peso formulazione 117.0578