Learn More
o-Tolyl isocyanate, 99+%
Codice prodotto. 10492825 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10492825 10 g Bottiglia in vetro 10g
10697241 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10492825 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 292220100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 614-68-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-68-6
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00002009
InChI Key VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
PubChem CID 69194
ChEBI CHEBI:60099
IUPAC Name 1-isocyanato-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolyl isocyanate
Nota nome 99+%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0740g/mL
Punti di ebollizione 185°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4NCO
Indice di rifrazione 1.5335 to 1.5355
Quantità 10 g
Beilstein 12, 812
Gravità specifica 1.074
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid