Learn More
o-Tolyl isothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 11499877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499877 5 g 5g
11409887 25 g 25g
11419887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22845.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149.211 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-69-7
Formula molecolare C8H7NS
Molecular Weight (g/mol) 149.211
Numero MDL MFCD00004802
InChI Key JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolyl isothiocyanate
Densità 1.115
Punti di ebollizione 239°C
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.6361
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 878487
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 149.22
Percent Purity 98%