Learn More
o-Tolylaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30452019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452019 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452019 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT53668550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolualdehyde
CAS 529-20-4
Formula molecolare C8 H8 O
Quantità 50 g
Sinonimo Benzaldehyde','2-methyl-, o-Tolualdehyde (8CI), 2-Methylbenzaldehyde, 2-Formyltoluene, 2-Tolualdehyde, NSC 103152, o-Methylbenzaldehyde, o-Toluic aldehyde, o-Tolylaldehyde, o-Tolualdehyde
InChI Formula InChI=1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C=O
IUPAC Name 2-methylbenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Peso formulazione 120.0575