Learn More
o-Vanillic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | o-Vanillic Acid |
| CAS | 877-22-5 |
| Formula molecolare | C8H8O4 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxysalicylic Acid, 2-hydroxy-m-anisic Acid, 3-Methoxy-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 134533, NSC 408167 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)O)c1O |
| IUPAC Name | 2-hydroxy-3-methoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.15 |
| Peso formulazione | 168.0423 |