Learn More
o-Vanillin, 99%
Codice prodotto. 10209403 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10209403 10 g Bottiglia in vetro 10g
10143680 100 g Bottiglia in vetro 100g
10337280 500 g Bottiglia in vetro 500g
10433215 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10209403 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153070100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 148-53-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148-53-8
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00003322
InChI Key JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxysalicylaldehyde, o-vanillin, 6-formylguaiacol, 2-vanillin, o-vanilline, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy, orthovanilline, 2-hydroxy-m-anisaldehyde, 6-formyl-2-methoxyphenol, 3-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 8991
ChEBI CHEBI:78339
IUPAC Name 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1O
Specifications
Materiale o nome chimico o-Vanillin
Nota nome 99%
Punto di fusione 40.0°C to 42.0°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 265.0°C to 266.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 08, IV, 1747
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in alcohol,ether,benzene,carbon,disulfide
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • o-Vanillin
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.