Codice prodotto. 10114953
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
unitSize
10114953
10 L
Plastic Drum
10L
10306600
1 L
Bottiglia in vetro
1L
10407540
2.5 L
Bottiglia in vetro
2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
10114953
Fornitore
Thermo Scientific
N. del fornitore
140990100
337.00€ 327.00€ / 10L Risparmia 10.00€ 2% Sconto
Articolo soggetto a restrizioni
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS
95-47-6
Formula molecolare
C8H10
Molecular Weight (g/mol)
106.17
Numero MDL
MFCD00008519
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID
7237
ChEBI
CHEBI:28063
IUPAC Name
1,2-xylene
SMILES
CC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico
o-Xylene
Punto di fusione
-25.0°C
Nota nome
Pure
Colore
Colorless
Densità
0.8780g/mL
Quantità
10 L
Punto d'infiammabilità
31°C
Spettro a infrarossi
Authentic
Imballaggio
Plastic Drum
Forma fisica
Liquido
Indice di rifrazione
1.5038 to 1.5058
Intervallo percentuale saggio
99%
Gravità specifica
0.878
Formula lineare
C6 H4 (CH3 )2
Viscosità
0.81 mPa.s (20°C)
Beilstein
05, 362
Indice di Merck
15, 10278
Punti di ebollizione
143.0°C to 145.0°C
Informazioni di solubilità
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with ether and most organic solvents
Peso formulazione
106.17
Percent Purity
99%
Grado
Pure
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?