Codice prodotto. 15648200
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
18L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
Dimensione della confezione
15648200
18 L
Stainless Steel Can
18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
15648200
Fornitore
Fluka
N. del fornitore
X104018L
645.00€ 540.52€ / 18L Risparmia 104.48€ 16% Sconto
Articolo soggetto a restrizioni
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Reagent Grade,≥98.0%
≥95% for general laboratory use.
Identificatori chimici
CAS
95-47-6
Formula molecolare
C8H10
Molecular Weight (g/mol)
106.17
Numero MDL
MFCD00008519
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID
7237
ChEBI
CHEBI:28063
IUPAC Name
1,2-xylene
SMILES
CC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico
o-Xylene
Densità
0.879g/mL at 20°C
Quantità
18 L
Limite di esplosione
0.07
Punto d'infiammabilità
31°C (87.8°F)
Imballaggio
Stainless Steel Can
Formula lineare
C6 H4 (CH3 )2
Pressione del vapore
16 mmHg (37.7°C), 0.1 atm (21.1°C), 7 mmHg (20°C)
Numero UN
UN1307
Beilstein
1815558
Peso formulazione
106.17g/mol
Percent Purity
≥98%
Grado
Not Available
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?