Learn More
o-Xylene, Spectrophotometric Grade, 96% min
Codice prodotto. 11378407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378407 4 L 4L
11368407 1 L 1L
11358407 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11378407 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032471.K7
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
o-Xylene is used as a solvent for paints and adhesives, and to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-47-6
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008519
InChI Key CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC Name 1,2-xylene
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico o-Xylene
Punto di fusione -25°C
Colore Colorless
Densità 0.877 g/mL
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.505
Formula lineare (CH3)2C6H4
Numero UN UN1307
Beilstein 1815558
Indice di Merck 14,10081
Punti di ebollizione 143°C to 145°C
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water. (0.2g/L)
Peso formulazione 106.17
Percent Purity ≤96%
Grado Spectrophotometry