Learn More
o-Xylene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) |
| CAS | 95-47-6 |
| Formula molecolare | C8H10 |
| Quantità | 1 L |
| Sinonimo | Benzene','1,2-dimethyl-, o-Xylene (8CI), 1,2-Dimethylbenzene, 1,2-Xylene, 2-Methyltoluene, 3,4-Dimethylbenzene, NSC 60920, Orthoxylene, o-Dimethylbenzene, o-Methyltoluene, o-Xylol, ortho-Xylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C |
| IUPAC Name | 1,2-xylene |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.16 |
| Peso formulazione | 106.08 |