Learn More
Oakton™ ATC Probes
Codice prodotto. 15590435 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
0.9 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
15590435 0.9 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15590435 Fornitore Oakton™ N. del fornitore 3561305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.20€
    55.82€ / pezzi 1
    Risparmia 15.38€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Accessory or Replacement Automatic Temperature Compensation Probes for Oakton Meters
Stainless-Steel Probe 15-500-003 provides ATC for:
  • Benchtop models pH 510 Basic, pH 510, Ion 510
  • Acorn Portable Series pH 5, pH 6
  • Portable Models pH 11, pH 110
  • Advanced Benchtop Models pH 1100 and pH 2100
Standard Series ATC Probe 15-500-007 provides ATC for:
  • Portable Models pH 10, pH 20, pH 100
  • Benchtop Models pH 500, pH 1000, pH 2500
Order Info
Both probes come with 3 ft. (96cm) cable
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Oakton pH 510 Basic, pH 510, Ion 910
Materiale Stainless Steel
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 100°C
Tipo ATC Probe
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 212°F
Lunghezza (sistema metrico) cavo 0.9 m