Learn More
Oakton™ General-Purpose pH Probe, Refillable, Double junction, Glass, 3 ft Cable, BNC
Codice prodotto. 11700309 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11700309 BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11700309 Fornitore Oakton™ N. del fornitore 3580504
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Replacement Electrodes
  • Compatible with all Oakton brand pH meters
  • Ideal for general purpose measurements
  • Withstands aggressive chemicals
  • Double junction type
  • Glass electrodes withstand aggressive chemicals. 
  • Choose junction and tip style based on the needs of your application. 
  • All electrodes feature Ag/AgCl reference cells.
  • Direct-connect models include a BNC connector; other models add a 3.3-ft (1-m) cable
Specifica
Tipi di connettore BNC
Giunzione Doppio
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 12
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH Combination Electrode
Da utilizzare con (applicazione) General purpose laboratory research
Da utilizzare con (apparecchiatura) Oakton pH meter
Include 3 ft. Cable, electrode storage bottle and storage solution
Riferimento interno Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 0.9 m
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm