Learn More
Digi-Sense™ Termometri a infrarossi Oakton™
Codice prodotto. 11756088 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-18°C to +302°C
Da –30 a 200 °C
Da –35 a 275 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11756088 Da –35 a 275 °C Pezzo
11781485 Da –30 a 200 °C Pezzo
11745009 -18°C to +302°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11756088 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 3562515
Spedizione stimata: 05-01-2027
Includes
One 9 V battery.
Ideal for food inspections and HACCP programs.
  • Can also be used in the home, office, field or lab, anywhere you need to quickly and accurately measure surface temperatures
Certifications
IP54; CE
Warranty
1 Year
Specifica
Certificazione/Conformità IP54; CE
Monouso Single-use
Emissività Fisso
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per ispezioni in campo alimentare e programmi HACCP
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 3.8 cm
Include One 9 V battery
Lunghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Tempo di misurazione ≥150 milliseconds
Risoluzione 0.1 °C
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Product Type Termometro a infrarossi per alimenti
Memorizzazione dei dati None
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Descrizione Digi-Sense 4: 1 Food Infrared Stick Thermometer
Max. Temperature (English) 525°F
Temperatura max (sistema metrico) 302°C
Min. Temperature (English) -31°F
Min. Temperature (Metric) -35°C
Temperature Range (Metric) Da –35 a 275 °C
Calibrated No
Tipo di batteria 9 V
Accuracy ±2% of reading or ±3.6°F (±2.0°C), whichever is greater
Display Backlit LCD
Larghezza (sistema metrico) 44 mm