Learn More
pH Buffer Pouches, Oakton™
Codice prodotto. 17977242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 Ea.
pH:
4.01
10.00
Dimensione della confezione:
pezzi 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità pH Dimensione della confezione
17977242 20 Ea. 10.00 pezzi 20
17967242 20 Ea. 4.01 pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17977242 Fornitore Oakton N. del fornitore 3565303
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Oakton™ pH buffer pouches; package of 20 Economical pouches are accurate and convenient.±0.01 accuracy at 77°°F (25°°C)
Identificatori chimici
CAS 877-24-7
Formula molecolare C8H5KO4
Molecular Weight (g/mol) 204.222
InChI Key IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
IUPAC Name potassium;2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Oakton pH buffer pouches
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 10.00
Forma fisica Liquid
Quantità 20 Ea.
Tipo di soluzione pH Buffer
Grado Not Available