Learn More
Oakton™ pH Electrode Storage and Cleaning Solutions
Codice prodotto. 10660166 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10660166 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10660166 Fornitore Oakton™ N. del fornitore 0065304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.30€
    21.98€ / pezzi 1
    Risparmia 7.32€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Keep your pH probes clean and properly stored for longevity
  • Remove grease and oil deposits from your electrodes with our cleaning solution.
  • Cleaning solution contains pepsin.
  • After cleaning, keep your electrodes in proper working condition with our storage solution.
Specifica
Punti di ebollizione >100°C
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Clear
Composizione Water, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium hydrogen phoshpate
Conducibilità Not tested
Descrizione Electrode Storage Solution; 500 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Electrode
Tipo Storage Solution
Tipo di soluzione di riempimento pH Electrode Storage
Da utilizzare con (applicazione) pH testing
Include Electrode Storage Solution; 500 mL
NIST tracciabile No
Odore Odorless
Densità ottica Not tested
Quantità 1 Each
Solubilità Water Soluble
Solubile in acqua Yes
Dimensioni (L x P x A) 3 x 3 x 6.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.25 in.
Altezza (sistema metrico) 15.9 cm