Learn More
Oakton™ Turbidimeter
Codice prodotto. 15124975 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sorgente luminosa:
Infrared LED
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sorgente luminosa Dimensione della confezione
15124975 Infrared LED Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15124975 Fornitore Oakton™ N. del fornitore 3563500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Waterproof and dustproof with IP67 rated housing that floats
  • Four-point, push button calibration for full-range accuracy
  • Auto-ranging from 0 to 1000 NTU
  • Portable and durable
  • Light weight
  • For use in field testing and quality control
  • Repeatability and accuracy
  • Resolution as low as 0.01 NTU
Specifica
Tipo Portable Turbidity Meter
Sorgente luminosa Infrared LED
Tipo di display LED
Include Four primary standards, three empty cuvettes with light shield caps, silicone oil, lint-free cloth, 4 AAA batteries, instructions and hard carrying case
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for monitoring turbidity in chemical, food and industrial applications
Protezione IP IP67
Accuracy ±2%, ±3%
Risoluzione 0.01, 0.1, 1 NTU
Torbidità 0 to 1000 NTU
Dimensioni (L x P x A) 6.1 x 2.7 x 1.8 in. (15.5 x 6.8 x 4.6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Altezza (sistema metrico) 4.6 cm
Tipo di batteria AAA Alkaline