Learn More
Oakton™ Tester multiparametrico impermeabile
Codice prodotto. 11509114
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo (pH):
Da 0 a 14
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo (pH) Dimensione della confezione
11509114 Da 0 a 14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11509114 Fornitore Oakton™ N. del fornitore 01X441506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    310.00€ / pezzi 1
    Risparmia 31.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Il tester definitivo per pH, conducibilità, TDS, salinità e temperatura
  • Tester leggero e impermeabile IP67 — galleggiante per un facile recupero
  • Misurazione affidabile del pH compreso tra 0.00 e 14.00 con precisione e risoluzione di 0.01
  • Impostazione automatica del fondo scala della misura di conducibilità da 0 a 20.00 ms, della misura TDS e della salinità da 0 a 10.00 ppt
  • Il modulo di ricambio del sensore (in vendita separatamente 15-094-151) consente di risparmiare riutilizzando il corpo del misuratore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di calibrazione (conduttività) Standard/manuale da 1 a 3 punti
Punti di calibrazione (pH) da 3 a 5
Range di rilevamento pH 0 - 14
Protezione IP IP67
Measurement Modes pH, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Intervallo (conduttività) Da 0 a 200 μS, da 200 a 2000 μS, da 2 a 20 mS
Intervallo (pH) Da 0 a 14
Intervallo (salinità) Da 0 a 100 ppm, da 100 a 1000 ppm, da 1 a 10 ppt
Intervallo (TDS) Da 0 a 100 ppm, da 100 a 1000 ppm, da 1 a 10 ppt
Risoluzione (pH) 0.1
Temperature Range (Metric) Da 0° a 50 °C
Include Sensore rimovibile, custodia in plastica trasparente, batterie e istruzioni
Risoluzione (conduttività) 0.1 mS
Risoluzione (salinità) 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.01%
Risoluzione (TDS) 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
Precisione termica ±0.5 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Lunghezza (sistema metrico) 16.51 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 0.2 libbre
Peso di spedizione (sistema metrico) 90 g
Tensione 1.5 V