Learn More
OAS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene OAS2
Concentrazione 0.33 mg/mL
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898944
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19279-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888944
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19279-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This antibody is specific to isoform p71 and isoform p69 of OAS2.
This gene encodes a member of the 2-5A synthetase family, essential proteins involved in the innate immune response to viral infection. The encoded protein is induced by interferons and uses adenosine triphosphate in 2′-specific nucleotidyl transfer reactions to synthesize 2′,5′-oligoadenylates. These molecules activate latent RNase L, which results in viral RNA degradation and the inhibition of viral replication. The three known members of this gene family are located in a cluster on chromosome 12. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
Specifica
Specifica
OAS2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
E9Q9A9, P29728
246728, 4939
OAS2 Fusion Protein Ag6170
Primary
-20°C
OAS2
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
(2 5)oligo(A) synthase 2, 2 5 oligoadenylate synthase 2, 2 5A synthase 2, OAS2, p69 OAS / p71 OAS, p69OAS / p71OAS
OAS2
IgG
Antigen Affinity Chromatography