Learn More
OBA-09, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485388
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16485388
Marca: Medchem Express HY12840
MedChemExpress OBA-09, a simple ester of pyruvate and salicylic acid, is potent multi-modal neuroprotectant. OBA-09 has anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
OBA-09, a simple ester of pyruvate and salicylic acid, is potent multi-modal neuroprotectant. OBA-09 has anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Specifica
Materiale o nome chimico OBA-09
CAS 856095-68-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H8O5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (480.38 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1OC(C(C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 208.17
Peso formulazione 208.17
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.