Learn More
Obeticholic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Obeticholic Acid Methyl Ester |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H46O4/c1-6-18-22-15-17(28)11-13-27(22,4)21-12-14-26(3)19(16(2)7-10-23(29)31-5)8-9-20(26)24(21)25(18)30/h16-22,24-25,28,30H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 434.3396 |