missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Obeticholic Acid Methyl Ester, TRC

Codice prodotto. 30240828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30240828 500 mg 500mg
30240499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30240828 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO099130500MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 951694-73-8
Formula molecolare C27 H46 O4
Molecular Weight (g/mol) 434.65
Sinonimo (3α,5β,6α,7α)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid methyl ester, Methyl 3α,7-dihydroxy-6-ethyl-5β-cholanate, Obeticholic Acid Methyl Ester
IUPAC Name methyl (4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
SMILES CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)OC)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@@H]14

Specifica

Materiale o nome chimico Obeticholic Acid Methyl Ester
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H46O4/c1-6-18-22-15-17(28)11-13-27(22,4)21-12-14-26(3)19(16(2)7-10-23(29)31-5)8-9-20(26)24(21)25(18)30/h16-22,24-25,28,30H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1
Peso formulazione 434.3396
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.