missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Obinutuzumab

Codice prodotto. 16432288
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16432288 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16432288 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP9910

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Obinutuzumab (GA101) a novel glycoengineered Type II CD20 humanized IgG1 monoclonal antibody in development for non-Hodgkin lymphoma.

Specifica

Antigene CD20 type II
Quantità 5 mg
Target Species Human
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Product Type Inhibitory Antibodies
Shipping Condition Room temperature
CAS 949142-50-1
Purity or Quality Grade 99.4%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.